Få mere at vide
2-Amino-6-bromopyridine, TRC
Artikelnummer. 30323118
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30323118 100 g
1 options
Artikelnummer. 30323118 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA601945100G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-6-bromopyridine
CAS 19798-81-3
Molekylær formel C5H5BrN2
Mængde 100 g
Synonym 2-Bromo-6-aminopyridine, 6-Bromo-2-aminopyridine, 6-Bromo-2-pyridinamine, 6-Bromopyridin-2-ylamine, NSC 176170
InChI formel InChI=1S/C5H5BrN2/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H,(H2,7,8)
SMIL Nc1cccc(Br)n1
IUPAC navn 6-bromopyridin-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 173.01
Formel vægt 171.9636