Få mere at vide
2-Amino-6-bromopyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-6-bromopyridine |
| CAS | 19798-81-3 |
| Molekylær formel | C5H5BrN2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2-Bromo-6-aminopyridine, 6-Bromo-2-aminopyridine, 6-Bromo-2-pyridinamine, 6-Bromopyridin-2-ylamine, NSC 176170 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5BrN2/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H,(H2,7,8) |
| SMIL | Nc1cccc(Br)n1 |
| IUPAC navn | 6-bromopyridin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.01 |
| Formel vægt | 171.9636 |