Få mere at vide
2-Amino-6-bromopyridine, 98%
Artikelnummer. 15720869 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15720869 5 g Glasflaske 5g
10082282 25 g Glasflaske 25g
11926331 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15720869 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 376870050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 19798-81-3 | C5H6BrN2 | 174.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19798-81-3
Molekylær formel C5H6BrN2
Molekylvægt (g/mol) 174.02
MDL nummer MFCD00137843
InChI nøgle BKLJUYPLUWUEOQ-UHFFFAOYSA-O
Synonym 2-amino-6-bromopyridine, 6-bromo-2-pyridinamine, aminobromopyridine, 6-bromo-2-aminopyridine, 6-bromo-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 6-bromo, 6-bromo-2-pyridylamine, 2-amino-6-bromo-pyridine, zlchem 805, pubchem7663
PubChem CID 300809
IUPAC navn 6-brompyridin-2-amin
SMIL NC1=CC=CC(Br)=[NH+]1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-6-bromopyridine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 88.0°C to 91.0°C
Farve Brun til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 173.01
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver