Få mere at vide
2-amino-6-brompurin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410177
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410177 1 g 1g
11420177 5 g 5g
11430177 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410177 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21629.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 82499-03-4 | C5H4BrN5 | 214.026 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82499-03-4
Molekylær formel C5H4BrN5
Molekylvægt (g/mol) 214.026
MDL nummer MFCD01321309
InChI nøgle HPGBGNVPUMCKPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-bromopurine, 6-bromo-9h-purin-2-amine, 1h-purin-2-amine, 6-bromo, 6-bromoguanine, d2-amino-6-bromopurine, 6-bromopurine-2-ylamine, purine, 2-amino-6-bromo, 6-bromo-9h-purin-2-ylamine, 9h-purin-2-amine,6-bromo
PubChem CID 6101139
IUPAC navn 6-brom-7H-purin-2-amin
SMIL C1=NC2=C(N1)C(=NC(=N2)N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-6-bromopurine
Smeltepunkt >300°C
Mængde 1 g
Formel vægt 214.02
Procent renhed 98%