missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-6-bromomethyl-4(1H)-pteridinone Hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-6-bromomethyl-4(1H)-pteridinone Hydrobromide |
| CAS | 59212-10-1 |
| Molekylær formel | C7 H6 Br N5 O . Br H |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Amino-6-(bromomethyl)pteridin-4(8H)-one Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BrN5O.BrH/c8-1-3-2-10-5-4(11-3)6(14)13-7(9)12-5;/h2H,1H2,(H3,9,10,12,13,14);1H |
| SMIL | Br.NC1=NC(=O)c2nc(CBr)cnc2N1 |
| IUPAC navn | 2-amino-6-(bromomethyl)-1H-pteridin-4-one;hydrobromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 336.971 |
| Formel vægt | 334.902 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?