Få mere at vide
2-Amino-6-bromobenzothiazole, 98%
Artikelnummer. 11385199
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11385199 1 g 1g
11395199 5 g 5g
11305209 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11385199 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18554.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15864-32-1 | C7H5BrN2S | 229.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15864-32-1
Molekylær formel C7H5BrN2S
Molekylvægt (g/mol) 229.10
MDL nummer MFCD00152229
InChI nøgle VZEBSJIOUMDNLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-bromobenzothiazole, 6-bromobenzo d thiazol-2-amine, 2-benzothiazolamine, 6-bromo, 6-bromo-benzothiazol-2-ylamine, 6-bromobenzothiazol-2-ylamine, 6-bromo-2-aminobenzothiazole, benzothiazole, 2-amino-6-bromo, 6-bromo-2-benzothiazolamine, 2-amino-6-bromo benzothiazole, zerenex e/9072304
PubChem CID 85149
IUPAC navn 6-brom-1,3-benzothiazol-2-amin
SMIL NC1=NC2=CC=C(Br)C=C2S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-6-bromobenzothiazole
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Formel vægt 229.1
Procent renhed 98%