Få mere at vide
2-Amino-6-bromo-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazol, Mikromol
Artikelnummer. 30457592
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30457592 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30457592 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0332.210025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Opdag Mikromol – din pålidelige kilde til højkvalitets farmaceutiske referencestandarder. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-Amino-6-bromo-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-6-bromo-5,6-dihydro-7(4H)-benzothiazolone
CAS 1001648-73-2
Analyt- eller komponentnavne 2-Amino-6-bromo-5,6-dihydro-7(4H)-benzothiazolone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7H7BrN2OS
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Amino-6-bromo-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole
Løsningstype Fedt
SMIL Nc1nc2CCC(Br)C(=O)c2s1
Molekylvægt (g/mol) 247.11