Få mere at vide
2-Amino-6-bromo-5,6-dihydro-7(4H)-benzothiazolon, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-6-bromo-5,6-dihydro-7(4H)-benzothiazolone |
| CAS | 1001648-73-2 |
| Molekylær formel | C7H7BrN2OS |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 7(4H)-Benzothiazolone, 2-amino-6-bromo-5,6-dihydro-, 2-Amino-6-bromo-5,6-dihydro-7(4H)-benzothiazolone, 2-Amino-6-bromo-5,6-dihydro-4H-1,3-benzothiazol-7-one, 2-Amino-6-bromo-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, 2-Amino-6-bromo-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7BrN2OS/c8-3-1-2-4-6(5(3)11)12-7(9)10-4/h3H,1-2H2,(H2,9,10) |
| SMIL | Nc1nc2CCC(Br)C(=O)c2s1 |
| IUPAC navn | 2-amino-6-bromo-5,6-dihydro-4H-1,3-benzothiazol-7-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 247.11 |
| Formel vægt | 245.9462 |