Få mere at vide
2-Amino-6,8-dihydroxypurine Hydrochloride (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-6,8-dihydroxypurine Hydrochloride |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N5O2.ClH/c6-4-8-2-1(3(11)10-4)7-5(12)9-2;/h(H5,6,7,8,9,10,11,12);1H |
| Formel vægt | 203.021 |