missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-5-ureido-4,6-pyrimidinedione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-ureido-4,6-pyrimidinedione |
| CAS | 21823-25-6 |
| Molekylær formel | C5 H7 N5 O3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N5O3/c6-4-9-2(11)1(3(12)10-4)8-5(7)13/h1H,(H3,7,8,13)(H3,6,9,10,11,12) |
| SMIL | NC(=O)NC1C(=O)NC(=NC1=O)N |
| IUPAC navn | (2-amino-4,6-dioxo-1H-pyrimidin-5-yl)urea |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.14 |
| Formel vægt | 185.0549 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?