Få mere at vide
2-Amino-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole, 98%
Artikelnummer. 11418926
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11418926 5 g 5g
11408926 1 g 1g
11329689 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418926 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17061.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 10444-89-0 | C3H2F3N3S | 169.125 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10444-89-0
Molekylær formel C3H2F3N3S
Molekylvægt (g/mol) 169.125
MDL nummer MFCD00003109
InChI nøgle LTEUXHSAYOSFGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 2-amino-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-1,3,4 thiadiazol-2-ylamine, 1,3,4-thiadiazole, 2-amino-5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole-2-ylamine, zlchem 1059, pubchem14503, maybridge1_003448
PubChem CID 82634
IUPAC navn 5-(trifluormethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amin
SMIL C1(=NN=C(S1)N)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole
Smeltepunkt 222°C to 227°C
Mængde 5 g
Beilstein 513140
Formel vægt 169.13
Procent renhed 98%