Få mere at vide
2-Amino-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole, 98%
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole |
| Smeltepunkt | 222°C to 227°C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 513140 |
| Formel vægt | 169.13 |
| Procent renhed | 98% |