Få mere at vide
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)phenyl Thiocyanate, TRC
Artikelnummer. 30335771
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30335771 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30335771 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA63077050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-(trifluoromethoxy)phenyl Thiocyanate
CAS 1391054-04-8
Molekylær formel C8 H5 F3 N2 O S
Mængde 50 mg
Synonym Thiocyanic acid, 2-amino-5-(trifluoromethoxy)phenyl ester, [2-Amino-5-(trifluoromethoxy)phenyl] Thiocyanate
InChI formel InChI=1S/C8H5F3N2OS/c9-8(10,11)14-5-1-2-6(13)7(3-5)15-4-12/h1-3H,13H2
SMIL Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1SC#N
IUPAC navn [2-amino-5-(trifluoromethoxy)phenyl] thiocyanate
Molekylvægt (g/mol) 234.2
Formel vægt 234.0075