Få mere at vide
2-Amino-5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazole, 97%
Artikelnummer. 11372386
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372386 1 g 1g
11382386 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372386 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06116.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39222-73-6 | C6H11N3S | 157.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39222-73-6
Molekylær formel C6H11N3S
Molekylvægt (g/mol) 157.24
MDL nummer MFCD00040403
InChI nøgle ICXDPEFCLDSXLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazole, buthidazolamine, 5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-1,1-dimethylethyl, unii-x53j1t94sn, 5-tert-butyl-1,3,4 thiadiazol-2-ylamine, 5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazole-2-ylamine, acmc-20aidm, enamine_005678, 5-t-butyl-2-amino1,3,4-thiadiazole
PubChem CID 170170
IUPAC navn 5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazol-2-amin
SMIL CC(C)(C)C1=NN=C(N)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazole
Smeltepunkt 181°C to 185°C
Mængde 1 g
Beilstein 119853
Formel vægt 157.24
Procent renhed 97%