Få mere at vide
2-Amino-5-pyrimidinol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-pyrimidinol |
| CAS | 143489-45-6 |
| Molekylær formel | C4 H5 N3 O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5N3O/c5-4-6-1-3(8)2-7-4/h1-2,8H,(H2,5,6,7) |
| SMIL | Nc1ncc(O)cn1 |
| IUPAC navn | 2-aminopyrimidin-5-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 111.1 |
| Formel vægt | 111.0433 |