Få mere at vide
2-amino-5-phenylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15423337
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15423337 250 mg 250mg
11341909 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15423337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26002.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 33421-40-8 | C11H10N2 | 170.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33421-40-8
Molekylær formel C11H10N2
Molekylvægt (g/mol) 170.22
MDL nummer MFCD01692452
InChI nøgle OAPVIBHQRYFYSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-phenylpyridine, 5-phenyl-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 5-phenyl, phe-p-1, 5-phenyl-pyridin-2-ylamine, 5-phenylpyridin-2-ylamine, 2-amino-5-phenyl pyridine, pyridine, 2-amino-5-phenyl, acmc-1adxr, 5-phenyl-2-pyridylamine
PubChem CID 105097
IUPAC navn 5-phenylpyridin-2-amin
SMIL NC1=CC=C(C=N1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-phenylpyridine
Smeltepunkt 133°C to 137°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 170.21
Procent renhed 97%