Få mere at vide
2-Amino-5-phenylpyrazine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15286028 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15286028 5 g 5g
15276028 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15286028 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 452500050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 13535-13-2
Molekylær formel C10H9N3
Molekylvægt (g/mol) 171.20
MDL nummer MFCD01646266
InChI nøgle KJAKXVBZQBPPOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-phenylpyrazine, pyrazinamine, 5-phenyl, pyrazine, 2-amino-5-phenyl, acmc-1bpgx, 5-phenyl-2-pyrazinamine, 5-phenyl-2-aminopyrazine, 2-pyrazinamine,5-phenyl, 5-phenylpyrazine-2-ylamine, 5-phenyl-2-pyrazinamine #
PubChem CID 598734
IUPAC navn 5-phenylpyrazin-2-amine
SMIL NC1=NC=C(N=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-phenylpyrazine
Smeltepunkt 142.0°C to 148.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 171.2
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-5-phenylpyrazine, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.