missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Amino-5-phenyl-3-thiophenecarboxamide, TRC

Artikelnummer. 30313636
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30313636 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30313636 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA62705010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-phenyl-3-thiophenecarboxamide
CAS 4815-35-4
Molekylær formel C11 H10 N2 O S
Mængde 10 g
Synonym 2-Amino-5-phenyl-3-thiophenecarboxamide
InChI formel InChI=1S/C11H10N2OS/c12-10(14)8-6-9(15-11(8)13)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,13H2,(H2,12,14)
SMIL NC(=O)c1cc(sc1N)c2ccccc2
IUPAC navn 2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 218.27
Formel vægt 218.0514
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.