missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-5-phenyl-3-thiophenecarboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-phenyl-3-thiophenecarboxamide |
| CAS | 4815-35-4 |
| Molekylær formel | C11 H10 N2 O S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Amino-5-phenyl-3-thiophenecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N2OS/c12-10(14)8-6-9(15-11(8)13)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,13H2,(H2,12,14) |
| SMIL | NC(=O)c1cc(sc1N)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.27 |
| Formel vægt | 218.0514 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?