Få mere at vide
2-amino-5-phenyl-3-furonitril, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10763613
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10763613 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10773613 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10183444 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10763613 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. AW01254DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 14742-32-6
Molekylær formel C11H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 184.20
MDL nummer MFCD00463472
InChI nøgle UWTDTJWGYWUILP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-phenyl-3-furonitrile, 2-amino-3-cyano-5-phenylfuran, 2-amino-5-phenyl-3-furancarbonitrile, 3-furancarbonitrile, 2-amino-5-phenyl, maybridge1_000452, 2-amino-5-phenyl-furan-3-carbonitrile, 3-furancarbonitrile,2-amino-5-phenyl, 2-azanyl-5-phenyl-furan-3-carbonitrile
PubChem CID 693961
IUPAC navn 2-amino-5-phenylfuran-3-carbonitril
SMIL NC1=C(C=C(O1)C1=CC=CC=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-phenyl-3-furonitrile
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 184.2
Procent renhed 95%