Få mere at vide
2-Amino-5-nitrothiazol, TRC
Artikelnummer. 30137780
Skift visning
Mængde:
1 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137780 50 g
30134281 100 g
17923705 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137780 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61865050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-66-4
Molekylær formel C3 H3 N3 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 145.14
Synonym 2-Thiazolamine, 5-nitro-, Thiazole, 2-amino-5-nitro- (6CI,7CI,8CI), 2-Amino-4-nitrothiazole, 2-Amino-5-nitro-1,3-thiazole, 2-Amino-5-nitrothiazole, 5-Nitro-2-aminothiazole, 5-Nitro-2-thiazolamine, 5-Nitro-2-thiazolylamine, Amnizol soluble, Enheptin, Enheptin T, Entramin, NSC 4, Nitramin IDO
IUPAC navn 5-nitro-1,3-thiazol-2-amin
SMIL Nc1ncc(s1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-nitrothiazole
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C3H3N3O2S/c4-3-5-1-2(9-3)6(7)8/h1H,(H2,4,5)
Formel vægt 144.9946