Få mere at vide
2-Amino-5-nitrothiazol, Mikromol™
Artikelnummer. 17924096
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17924096 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17924096 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3279.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-Amino-5-nitrothiazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-nitrothiazole
CAS 121-66-4
Analyt- eller komponentnavne 2-Amino-5-nitrothiazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C3 H3 N3 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Thiazolamine, 5-nitro-, Thiazole, 2-amino-5-nitro- (6CI,7CI,8CI), 2-Amino-4-nitrothiazole, 2-Amino-5-nitro-1,3-thiazole, 2-Amino-5-nitrothiazole, 5-Nitro-2-aminothiazole, 5-Nitro-2-thiazolamine, 5-Nitro-2-thiazolylamine, Amnizol soluble, Enheptin, Enheptin T, Entramin, NSC 4, Nitramin IDO, Nitazoxanide Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C3H3N3O2S/c4-3-5-1-2(9-3)6(7)8/h1H,(H2,4,5)
SMIL Nc1ncc(s1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 5-nitro-1,3-thiazol-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 145.14
Mængde 100 mg
Formel vægt 144,9946 g/mol