Få mere at vide
2-amino-5-nitrothiazol, LoGiCal
Artikelnummer. 30460972
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460972 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460972 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3279.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-nitrothiazole
CAS 121-66-4
Analyt- eller komponentnavne 2-Amino-5-nitrothiazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C3 H3 N3 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Thiazolamine, 5-nitro-, Thiazole, 2-amino-5-nitro- (6CI,7CI,8CI), 2-Amino-4-nitrothiazole, 2-Amino-5-nitro-1,3-thiazole, 2-Amino-5-nitrothiazole, 5-Nitro-2-aminothiazole, 5-Nitro-2-thiazolamine, 5-Nitro-2-thiazolylamine, Amnizol soluble, Enheptin, Enheptin T, Entramin, NSC 4, Nitramin IDO, Nitazoxanide Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C3H3N3O2S/c4-3-5-1-2(9-3)6(7)8/h1H,(H2,4,5)
Løsningstype Fedt
SMIL Nc1ncc(s1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 5-nitro-1,3-thiazol-2-amin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 145.14
Mængde 10 mg
Formel vægt 144,9946 g/mol