Få mere at vide
2-amino-5-nitrothiazol, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-nitrothiazole |
| CAS | 121-66-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Amino-5-nitrothiazole |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C3 H3 N3 O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Thiazolamine, 5-nitro-, Thiazole, 2-amino-5-nitro- (6CI,7CI,8CI), 2-Amino-4-nitrothiazole, 2-Amino-5-nitro-1,3-thiazole, 2-Amino-5-nitrothiazole, 5-Nitro-2-aminothiazole, 5-Nitro-2-thiazolamine, 5-Nitro-2-thiazolylamine, Amnizol soluble, Enheptin, Enheptin T, Entramin, NSC 4, Nitramin IDO, Nitazoxanide Related Compound A |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3N3O2S/c4-3-5-1-2(9-3)6(7)8/h1H,(H2,4,5) |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | Nc1ncc(s1)[N+](=O)[O-] |
| Vis mere |