Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-nitrothiazole |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 196 °C til 204 °C |
| Farve | Gul |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 100 g |
| Merck Index | 15, 453 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Amino-5-nitrothiazole
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.