Få mere at vide
2-amino-5-nitrothiazol, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-nitrothiazole |
| Smeltepunkt | ∼202 °C (dekomponering) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 126797 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Merck Index | 14,457 |
| Formel vægt | 145.14 |
| Procent renhed | 97% |