Få mere at vide
2-amino-5-nitrothiazol, 97%
Artikelnummer. 11449257
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449257 25 g 25g
11459257 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21335.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 121-66-4 | C3H3N3O2S | 145,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-66-4
Molekylær formel C3H3N3O2S
Molekylvægt (g/mol) 145.14
MDL nummer MFCD00005326
InChI nøgle MIHADVKEHAFNPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-nitrothiazole, 5-nitrothiazol-2-amine, enheptin, entramin, 2-thiazolamine, 5-nitro, nitramin ido, amnizol soluble, enheptin-t, 5-nitro-2-thiazolamine, enheptin premix
PubChem CID 8486
ChEBI CHEBI:82386
IUPAC navn 5-nitro-1,3-thiazol-2-amin
SMIL NC1=NC=C(S1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-nitrothiazole
Smeltepunkt ∼202°C (decomposition)
Mængde 25 g
Beilstein 126797
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,457
Formel vægt 145.14
Procent renhed 97%