Få mere at vide
2-Amino-5-nitropyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-nitropyrimidine |
| CAS | 4214-76-0 |
| Molekylær formel | C5 H5 N3 O2 |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N3O2/c6-5-2-1-4(3-7-5)8(9)10/h1-3H,(H2,6,7) |
| SMIL | Nc1ccc(cn1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 5-nitropyridin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 139.11 |
| Formel vægt | 139.0382 |