Få mere at vide
2-Amino-5-nitropyridine, 99%
Artikelnummer. 10229353 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10229353 5 g Glasflaske 5g
10616482 25 g Glasflaske 25g
10429780 100 g Glasflaske 100g
10646344 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10229353 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 104230050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4214-76-0 | C5H5N3O2 | 139.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4214-76-0
Molekylær formel C5H5N3O2
Molekylvægt (g/mol) 139.11
MDL nummer MFCD00006325
InChI nøgle UGSBCCAHDVCHGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-nitropyridine, 2-pyridinamine, 5-nitro, 5-nitro-2-aminopyridine, 5-nitro-2-pyridinamine, 2-amino-5-nitro pyridine, pyridine, 2-amino-5-nitro, 5-nitro-pyridin-2-ylamine, 5-nitro-pyridin-2-yl amine, 5-nitro-2-pyridylamine, 5-nitropyridin-2-amin
PubChem CID 77888
IUPAC navn 5-nitropyridin-2-amin
SMIL NC1=CC=C(C=N1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-nitropyridine
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 186.0°C to 190.0°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel NH2(C5H3N)NO2
Mængde 5 g
Beilstein 22,I,631
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1.6g/L water (13°C).
Formel vægt 139.11
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-5-nitropyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.