Få mere at vide
2-Amino-5-nitropyridine, 97+%
Artikelnummer. 11490143
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11490143 25 g 25g
11400153 100 g 100g
11410153 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11490143 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11352.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4214-76-0 | C5H5N3O2 | 139.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4214-76-0
Molekylær formel C5H5N3O2
Molekylvægt (g/mol) 139.11
MDL nummer MFCD00006325
InChI nøgle UGSBCCAHDVCHGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-nitropyridine, 2-pyridinamine, 5-nitro, 5-nitro-2-aminopyridine, 5-nitro-2-pyridinamine, 2-amino-5-nitro pyridine, pyridine, 2-amino-5-nitro, 5-nitro-pyridin-2-ylamine, 5-nitro-pyridin-2-yl amine, 5-nitro-2-pyridylamine, 5-nitropyridin-2-amin
PubChem CID 77888
IUPAC navn 5-nitropyridin-2-amin
SMIL NC1=CC=C(C=N1)[N+]([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-nitropyridine
Smeltepunkt 185°C to 190°C
Flammepunkt 224°C (435°F)
Mængde 25 g
Beilstein 120353
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 139.11
Procent renhed 98%