Få mere at vide
(2-Amino-5-nitrophenyl)(2-klorfenyl)metanon, Mikromol™
Artikelnummer. 17910045
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17910045 100 mg
17909704 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17910045 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0945.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(2-Amino-5-nitrophenyl)(2-klorfenyl)metanon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Amino-5-nitrophenyl)(2-chlorophenyl)methanone
CAS 2011-66-7
Analyt- eller komponentnavne (2-Amino-5-nitrophenyl)(2-chlorophenyl)methanone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H9 Cl N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Clonazepam Imp. A (EP), Clonazepam USP Related Compound B, Clonazepam USP RC B, Clonazepam Related Compound B, Clonazepam Impurity A, (2-amino-5-nitrophenyl)(2-chlorophenyl)-methanone, 2-Amino-5-nitro-2'-chlorobenzophenone, BF-CLO, BF-Clonazepam, Clonazepam Benzophenone, CLO-Benzophenone
InChI formel InChI=1S/C13H9ClN2O3/c14-11-4-2-1-3-9(11)13(17)10-7-8(16(18)19)5-6-12(10)15/h1-7H,15H2
SMIL Nc1ccc(cc1C(=O)c2ccccc2Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn (2-amino-5-nitrophenyl)-(2-chlorophenyl)metanon
Molekylvægt (g/mol) 276.68
Mængde 100 mg
Formel vægt 276,0302 g/mol