Få mere at vide
2-amino-5-nitrophenol, TRC
Artikelnummer. 30321429
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30321429 50 g
1 options
Artikelnummer. 30321429 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA58013050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-4-nitroaniline
CAS 121-88-0
Molekylær formel C6 H6 N2 O3
Mængde 50 g
Synonym Phenol, 2-amino-5-nitro- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Amino-5-nitrophenol (ACI), 2-Hydroxy-4-nitroaniline, 3-Hydroxy-4-aminonitrobenzene, 3-Nitro-6-aminophenol, 5-Nitro-2-amino-1-hydroxybenzene, 5-Nitro-2-aminophenol, C.I. 76535, NSC 7087, Ursol Yellow Brown A
InChI formel InChI=1S/C6H6N2O3/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9/h1-3,9H,7H2
SMIL Nc1ccc(cc1O)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-amino-5-nitrophenol
Molekylvægt (g/mol) 154.12
Formel vægt 154.0378