Få mere at vide
2-amino-5-nitrophenol, 95%
Artikelnummer. 10552294 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10552294 25 g Glasflaske 25g
10340664 50 g Glasflaske 50g
10229740 250 g Glasflaske 250g
10455085 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10552294 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 400900250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 121-88-0 | C6H6N2O3 | 154,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-88-0
Molekylær formel C6H6N2O3
Molekylvægt (g/mol) 154.13
MDL nummer MFCD00007692
InChI nøgle DOPJTDJKZNWLRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-4-nitroaniline, 5-nitro-2-aminophenol, phenol, 2-amino-5-nitro, ursol yellow brown a, rodol yba, 3-nitro-6-aminophenol, 3-hydroxy-4-aminonitrobenzene, 2-amino-5-nitro-phenol, ccris 754, 4-amino-3-hydroxynitrobenzene
PubChem CID 4984721
ChEBI CHEBI:82384
IUPAC navn 2-amino-5-nitrophenol
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-nitrophenol
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 198,0 °C til 202,0 °C
Farve Brun til Brun-rust
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, benzen og diethylether
Formel vægt 154.13
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-5-nitrophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.