Få mere at vide
2-amino-5-nitrophenol, 95%
Artikelnummer. 11489886
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489886 100 g 100g
11479886 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489886 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20870.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 121-88-0 | C6H6N2O3 | 154,125 g/mol
2-Amino-5-nitrophenol er blevet brugt som udgangsmateriale i syntesen af serier af (Z)-2-(substitueret aryl)-N-(3-oxo-4-(substitueret carbamothioyl)-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-7-yl)hydrazin-permanent-farvemiddel (ikke-oxiderende hårfarvemiddel, nonoxidativt semiamid-carbox) (oxidative) hårfarveprodukter, i syntese af serier af 7-benzylamino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H )-one, antikonvulsive midler. Anvendes også som reaktant til diazoterings- og koblingsreaktioner, fremstilling af biologisk og farmakologisk aktive molekyler. Det anvendes også i hårfarver og til fremstilling af azofarver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Amino-5-nitrophenol er blevet brugt som udgangsmateriale i syntesen af serier af (Z)-2-(substitueret aryl)-N-(3-oxo-4-(substitueret carbamothioyl)-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-7-yl) permanente håramider, nonoxidative carbamothioyl- og semibox-farvemidler, som carbamothio[b][1,4]oxazin-7-yl). i permanente (oxidative) hårfarveprodukter, i syntese af serier af 7-benzylamino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H )-one, antikonvulsive midler. Anvendes også som reaktant til diazoterings- og koblingsreaktioner, fremstilling af biologisk og farmakologisk aktive molekyler. Det anvendes også i hårfarver og til fremstilling af azofarver.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselighed i methanol giver meget svag turbiditet. Opløselig i alkohol, benzen, acetone og diethylether.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-88-0
Molekylær formel C6H6N2O3
Molekylvægt (g/mol) 154.125
MDL nummer MFCD00007692
InChI nøgle DOPJTDJKZNWLRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-4-nitroaniline, 5-nitro-2-aminophenol, phenol, 2-amino-5-nitro, ursol yellow brown a, rodol yba, 3-nitro-6-aminophenol, 3-hydroxy-4-aminonitrobenzene, 2-amino-5-nitro-phenol, ccris 754, 4-amino-3-hydroxynitrobenzene
PubChem CID 4984721
ChEBI CHEBI:82384
IUPAC navn 2-amino-5-nitrophenol
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-nitrophenol
Smeltepunkt ∼200 °C (dekomponering)
Mængde 100 g
Beilstein 972974
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselighed i methanol giver meget svag turbiditet. Opløselig i alkohol, benzen, acetone og diethylether.
Formel vægt 154.13
Procent renhed 96%