Få mere at vide
2-Amino-5-nitrobenzonitrile, 95%
Artikelnummer. 11477096
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11477096
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25416.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 17420-30-3 | C7H5N3O2 | 163.136 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17420-30-3
Molekylær formel C7H5N3O2
Molekylvægt (g/mol) 163.136
MDL nummer MFCD00007362
InChI nøgle MGCGMYPNXAFGFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitroanthranilonitrile, 2-cyano-4-nitroaniline, benzonitrile, 2-amino-5-nitro, 2-kyan-4-nitroanilin, unii-sez79wra1j, 2-amino-5-nitro-benzonitrile, ccris 9092, 2-kyan-4-nitroanilin czech, aniline, 2-cyano-4-nitro, sez79wra1j
PubChem CID 28532
IUPAC navn 2-amino-5-nitrobenzonitril
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C#N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-nitrobenzonitrile
Smeltepunkt 207 °C til 210 °C
Mængde 100 g
Formel vægt 163.14
Procent renhed 95%