Få mere at vide
2-Amino-5-nitrobenzonitril, 95%
Artikelnummer. 11467096
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11467096 25 g 25g
11477096 100 g 100g
11487096 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467096 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25416.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17420-30-3 | C7H5N3O2 | 163,136 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17420-30-3
Molekylær formel C7H5N3O2
Molekylvægt (g/mol) 163.136
MDL nummer MFCD00007362
InChI nøgle MGCGMYPNXAFGFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitroanthranilonitrile, 2-cyano-4-nitroaniline, benzonitrile, 2-amino-5-nitro, 2-kyan-4-nitroanilin, unii-sez79wra1j, 2-amino-5-nitro-benzonitrile, ccris 9092, 2-kyan-4-nitroanilin czech, aniline, 2-cyano-4-nitro, sez79wra1j
PubChem CID 28532
IUPAC navn 2-amino-5-nitrobenzonitril
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C#N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-nitrobenzonitrile
Smeltepunkt 207 °C til 210 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 163.14
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-5-nitrobenzonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-5-nitrobenzonitrile