Få mere at vide
2-Amino-5-nitro-4-picoline, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10003650 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10003650 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10003650 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 319560010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-nitro-4-picoline
Navn note 98%
CAS 21901-40-6
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 220.0°C to 225.0°C
Farve Brown-Yellow to Orange
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C6H7N3O2
MDL nummer MFCD00010692
Mængde 1 g
Synonym 2-amino-4-methyl-5-nitropyridine, 2-amino-5-nitro-4-picoline, 2-amino-4-methyl-5-nitro pyridine, 4-methyl-5-nitro-2-pyridinamine, 4-methyl-5-nitro-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 4-methyl-5-nitro, 4-methyl-5-nitro-pyridin-2-ylamine, 2-amino-5-nitro-4-methylpyridine, 4-methyl-5-nitropyridin-2-amin, 2-amino-5-nitro-4-picoline 2-amino-4-methyl-5-nitropyridine
InChI nøgle GRBBNZYMXKTQAI-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])N
IUPAC navn 4-methyl-5-nitropyridin-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 153.14
PubChem CID 243165
Formel vægt 153.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder