Få mere at vide
2-Amino-5-nitro-4-picoline, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15525076 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15525076 25 g 25g
15515076 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15525076 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 319560250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 21901-40-6
Molekylær formel C6H7N3O2
Molekylvægt (g/mol) 153.14
InChI nøgle GRBBNZYMXKTQAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methyl-5-nitropyridine, 2-amino-5-nitro-4-picoline, 2-amino-4-methyl-5-nitro pyridine, 4-methyl-5-nitro-2-pyridinamine, 4-methyl-5-nitro-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 4-methyl-5-nitro, 4-methyl-5-nitro-pyridin-2-ylamine, 2-amino-5-nitro-4-methylpyridine, 4-methyl-5-nitropyridin-2-amin, 2-amino-5-nitro-4-picoline 2-amino-4-methyl-5-nitropyridine
PubChem CID 243165
IUPAC navn 4-methyl-5-nitropyridin-2-amine
SMIL CC1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-nitro-4-picoline
Smeltepunkt 220.0°C to 225.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Mængde 25 g
Formel vægt 153.14
Procent renhed 98%