Få mere at vide
2-Amino-5-n-propylsulfonylbenzimidazol, 98+%
Artikelnummer. 11383197
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11383197 1 g 1g
11393197 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383197 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13711.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
CAS: 80983-34-2 | C10H13N3O2S | 239,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80983-34-2
Molekylær formel C10H13N3O2S
Molekylvægt (g/mol) 239.29
MDL nummer MFCD01075656
InChI nøgle WTPBIYSMFKUQKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym albendazole-2-aminosulfone, 2-amino-5-propylsulphonylbenzimidazole, 2-amino-5-n-propylsulfonylbenzimidazole, 1h-benzimidazol-2-amine, 5-propylsulfonyl, 5-propylsulfonyl-1h-benzo d imidazol-2-amine, 2-amino-5-n-propylsulphonylbenzimidazole, abz2nh2, 5-propylsulfonyl-1h-benzimidazol-2-amine, 5-propylsulphonyl-1h-benzimidazol-2-amine, 5-propane-1-sulfonyl-1h-1,3-benzodiazol-2-amine
PubChem CID 88125
ChEBI CHEBI:80621
IUPAC navn 6-propylsulfonyl-lH-benzimidazol-2-amin
SMIL CCCS(=O)(=O)C1=CC=C2N=C(N)NC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-n-propylsulfonylbenzimidazole
Smeltepunkt 220 °C til 222 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 239.3
Procent renhed ≥98%