Få mere at vide
2-amino-5-methylthiazol, TRC
Product Code. 30136088
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde
30136088 5 g
17914315 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30136088 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA6182355G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7305-71-7
Molekylær formel C4 H6 N2 S
Molekylvægt (g/mol) 114.17
Synonym 5-Methylthiazol-2-amine, Meloxicam Imp. B (EP)
IUPAC navn 5-methyl-1,3-thiazol-2-amin
SMIL Cc1cnc(N)s1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Methylthiazol-2-amine
Analyt- eller komponentnavne 5-Methylthiazol-2-amine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
InChI formel InChI=1S/C4H6N2S/c1-3-2-6-4(5)7-3/h2H,1H3,(H2,5,6)
Løsningstype Fedt
Industry Type Farmaceutisk
Mængde 5 g
Formel vægt 114.0252