Få mere at vide
2-Amino-5-methylpyridine, TRC
Artikelnummer. 30012111
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012111 10 g
30006212 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30012111 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61749510G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1603-41-4
Molekylær formel C6 H8 N2
Molekylvægt (g/mol) 108.14
Synonym 2-Pyridinamine, 5-methyl-, 3-Picoline, 6-amino- (7CI,8CI), 5-Methyl-2-pyridinamine, (5-Methylpyridin-2-yl)amine, 2-Amino-5-methylpyridine, 2-Amino-5-picoline, 5-Methyl-2-aminopyridine, 5-Methyl-2-pyridylamine, 6-Amino-3-picoline, NSC 1489, NSC 96444
IUPAC navn 5-methylpyridin-2-amine
SMIL Cc1ccc(N)nc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-methylpyridine
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H8N2/c1-5-2-3-6(7)8-4-5/h2-4H,1H3,(H2,7,8)
Formel vægt 108.0687