Få mere at vide
2-Amino-5-methylpyridine, Mikromol™
Beskrivelse
2-Amino-5-methylpyridine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-methylpyridine |
| CAS | 1603-41-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Amino-5-methylpyridine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H8 N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Pyridinamine, 5-methyl-, 3-Picoline, 6-amino- (7CI,8CI), 5-Methyl-2-pyridinamine, (5-Methylpyridin-2-yl)amine, 2-Amino-5-methylpyridine, 2-Amino-5-picoline, 5-Methyl-2-aminopyridine, 5-Methyl-2-pyridylamine, 6-Amino-3-picoline, NSC 1489, NSC 96444 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2/c1-5-2-3-6(7)8-4-5/h2-4H,1H3,(H2,7,8) |
| SMIL | Cc1ccc(N)nc1 |
| IUPAC navn | 5-methylpyridin-2-amine |
| Vis mere |