Få mere at vide
2-Amino-5-methylpyridine, Mikromol™
Artikelnummer. 30050201
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050201 100 mg
30049153 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050201 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0333.14
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Amino-5-methylpyridine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-methylpyridine
CAS 1603-41-4
Analyt- eller komponentnavne 2-Amino-5-methylpyridine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H8 N2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Pyridinamine, 5-methyl-, 3-Picoline, 6-amino- (7CI,8CI), 5-Methyl-2-pyridinamine, (5-Methylpyridin-2-yl)amine, 2-Amino-5-methylpyridine, 2-Amino-5-picoline, 5-Methyl-2-aminopyridine, 5-Methyl-2-pyridylamine, 6-Amino-3-picoline, NSC 1489, NSC 96444
InChI formel InChI=1S/C6H8N2/c1-5-2-3-6(7)8-4-5/h2-4H,1H3,(H2,7,8)
SMIL Cc1ccc(N)nc1
IUPAC navn 5-methylpyridin-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 108.14
Mængde 100 mg
Formel vægt 108.0687 g/mol