Få mere at vide
2-Amino-5-methylpyridine, 99%
Artikelnummer. 11470943
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470943 10 g 10g
11480943 50 g 50g
11490943 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11470943 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13330.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1603-41-4 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1603-41-4
Molekylær formel C6H8N2
Molekylvægt (g/mol) 108.144
MDL nummer MFCD00006328
InChI nøgle CMBSSVKZOPZBKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-methylpyridine, 2-amino-5-picoline, 6-amino-3-picoline, 2-pyridinamine, 5-methyl, 5-methylpyridin-2-ylamine, 3-picoline, 6-amino, 5-methyl-2-pyridinamine, 5-methyl-2-pyridylamine, 5-methyl-2-aminopyridine, 2-amino-5-methyl pyridine
PubChem CID 15348
IUPAC navn 5-methylpyridin-2-amin
SMIL CC1=CN=C(C=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-methylpyridine
Smeltepunkt 74°C to 78°C
Kogepunkt 226°C to 228°C
Flammepunkt 118°C (244°F)
Lugt Unpleasant
Mængde 10 g
FN nummer UN2811
Beilstein 107050
Formel vægt 108.14
Procent renhed 99%