Få mere at vide
2-Amino-5-methylpyrazine, 98%
Artikelnummer. 15497798
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15497798
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H61286.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5521-58-4 | C5H7N3 | 109.132 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5521-58-4
Molekylær formel C5H7N3
Molekylvægt (g/mol) 109.132
MDL nummer MFCD08437664
InChI nøgle ZNQOALAKPLGUPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-methylpyrazine, 5-methyl-pyrazin-2-ylamine, 5-methyl-2-pyrazinamine, pyrazinamine, 5-methyl, 2-amino-5 methylpyrazine, 5-methyl-2-aminopyrazine, 2-amino-5-methyl pyrazine, 5-methylpyrazine-2-ylamine, 2-pyrazinamine, 5-methyl, pubchem15710
PubChem CID 313215
IUPAC navn 5-methylpyrazin-2-amin
SMIL CC1=CN=C(C=N1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-methylpyrazine
Mængde 1 g
Formel vægt 109.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof