Få mere at vide
2-Amino-5-methylpyrazin, 98%
Artikelnummer. 15407808
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15407808 250 mg 250mg
15497798 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15407808 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61286.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 5521-58-4 | C5H7N3 | 109,132 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5521-58-4
Molekylær formel C5H7N3
Molekylvægt (g/mol) 109.132
MDL nummer MFCD08437664
InChI nøgle ZNQOALAKPLGUPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-methylpyrazine, 5-methyl-pyrazin-2-ylamine, 5-methyl-2-pyrazinamine, pyrazinamine, 5-methyl, 2-amino-5 methylpyrazine, 5-methyl-2-aminopyrazine, 2-amino-5-methyl pyrazine, 5-methylpyrazine-2-ylamine, 2-pyrazinamine, 5-methyl, pubchem15710
PubChem CID 313215
IUPAC navn 5-methylpyrazin-2-amin
SMIL CC1=CN=C(C=N1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-methylpyrazine
Mængde 250 mg
Formel vægt 109.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof