missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-5-methylphenyboronic Acid Pinacol Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-methylphenyboronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 948592-80-1 |
| Molekylær formel | C13H20BNO2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20BNO2/c1-9-6-7-11(15)10(8-9)14-16-12(2,3)13(4,5)17-14/h6-8H,15H2,1-5H3 |
| SMIL | Cc1ccc(N)c(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2 |
| IUPAC navn | 4-methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 233.11 |
| Formel vægt | 233.1587 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?