Få mere at vide
2-amino-5-methylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027084
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11415587
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23560.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2835-98-5 | C7H9NO | 123.155 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2835-98-5
Molekylær formel C7H9NO
Molekylvægt (g/mol) 123.155
MDL nummer MFCD00007693
InChI nøgle HCPJEHJGFKWRFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-amino-m-cresol, 2-hydroxy-4-methylaniline, phenol, 2-amino-5-methyl, 4-amino-3-hydroxytoluene, 2-hydroxy-p-toluidine, unii-qcg4es2a26, 6-amino-3-cresol, 3-methyl-6-aminophenol, 6-amino-3-methylphenol, qcg4es2a26
PubChem CID 76082
IUPAC navn 2-amino-5-methylphenol
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-methylphenol
Smeltepunkt 155°C to 159°C
Mængde 10 g
Beilstein 386144
Formel vægt 123.16
Procent renhed 98%