Få mere at vide
2-Amino-5-methylphenol, 98%
Artikelnummer. 11415587
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11415587 10 g 10g
11425587 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11415587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23560.09
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 2835-98-5 | C7H9NO | 123,155 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2835-98-5
Molekylær formel C7H9NO
Molekylvægt (g/mol) 123.155
MDL nummer MFCD00007693
InChI nøgle HCPJEHJGFKWRFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-amino-m-cresol, 2-hydroxy-4-methylaniline, phenol, 2-amino-5-methyl, 4-amino-3-hydroxytoluene, 2-hydroxy-p-toluidine, unii-qcg4es2a26, 6-amino-3-cresol, 3-methyl-6-aminophenol, 6-amino-3-methylphenol, qcg4es2a26
PubChem CID 76082
IUPAC navn 2-amino-5-methylphenol
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)N)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-methylphenol
Smeltepunkt 155°C to 159°C
Mængde 10 g
Beilstein 386144
Formel vægt 123.16
Procent renhed 98%