Få mere at vide
2-Amino-5-Methylhexane Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-Methylhexane Hydrochloride |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H17N.ClH/c1-6(2)4-5-7(3)8;/h6-7H,4-5,8H2,1-3H3;1H |
| Formel vægt | 151.12 |