Få mere at vide
2-Amino-5-methylbenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30324952
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30324952 5 g
1 options
Artikelnummer. 30324952 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6141005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-methylbenzoic Acid
CAS 2941-78-8
Molekylær formel C8 H9 N O2
Mængde 5 g
Synonym Benzoic acid, 2-amino-5-methyl-, m-Toluic acid, 6-amino- (6CI,7CI,8CI), 2-Amino-5-methylbenzoic acid, 2-Carboxy-4-methylaniline, 5-Methyl-2-aminobenzoic acid, 5-Methylanthranilic acid, NSC 39154, NSC 50786, 6-Amino-m-toluic acid
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMIL Cc1ccc(N)c(c1)C(=O)O
IUPAC navn 2-amino-5-methylbenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 151.16
Formel vægt 151.0633