Få mere at vide
2-Amino-5-methyl-pyrimidin-4-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-methyl-pyrimidin-4-ol |
| CAS | 15981-91-6 |
| Molekylær formel | C5H7N3O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Amino-5-methyl-4(3H)-pyrimidinone, 2-Amino-5-methylpyrimidin-4-ol, 2-Amino-5-methyl-4(1H)-pyrimidinone, 5-Methylisocytosine, NSC 60208 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3O/c1-3-2-7-5(6)8-4(3)9/h2H,1H3,(H3,6,7,8,9) |
| SMIL | CC1=CN=C(N)NC1=O |
| IUPAC navn | 2-amino-5-methyl-1H-pyrimidin-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 125.12 |
| Formel vægt | 125.0589 |